AB2971
Anti-LAMP-1 (CD107a) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1, CD107 antigen-like family member A, CD107a antigen
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMP1(3916)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Tumor Markers
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected LAMP-1 in NIH/3T3, A431, and HeLa cells.
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LAMP-1 in 10 µg of EL4 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
EL4 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.