Documenti fondamentali
SAB5701946
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-VANGL2-S79/S82/S84 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 335.00
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 335.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer79/pSer82/pSer84)
Informazioni sul gene
human ... VANGL2(57216)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a membrane protein involved in the regulation of planar cell polarity, especially in the stereociliary bundles of the cochlea. The encoded protein transmits directional signals to individual cells or groups of cells in epithelial sheets. This protein is also involved in the development of the neural plate.
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S79/S82/S84 of human VANGL2
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)