Documenti fondamentali
SAB5701883
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 336.00
CHF 336.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 336.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 336.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.48 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer198/pSer199/pSer202)
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Descrizione generale
This gene encodes the microtubule-associated protein tau (MAPT) whose transcript undergoes complex, regulated alternative splicing, giving rise to several mRNA species. MAPT transcripts are differentially expressed in the nervous system, depending on stage of neuronal maturation and neuron type. MAPT gene mutations have been associated with several neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease, Pick's disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Ser198/Ser199/Ser202 of human Tau.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)