NIST2972A
25-Hydroxyvitamin D calibration solutions
NIST® SRM® 2972a
Sinonimo/i:
25-OH Vitamin D Calibration Standards
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 20 x 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
25-Hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol Level 1 [25(OH)D3 in Ethanol Level 1]25-Hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol Level 2 [25(OH)D3 in Ethanol Level 2] 25-Hydroxyvitamin D2 Calibrant in Ethanol [25(OH)D2 in Ethanol]3-Epi-25-hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol [3-epi-25(OH)D3 in Ethanol]
SRM 2972A_cert
SRM 2972A_SDS
Altre note
Vitamin D Metabolites: 25-Hydroxyvitamin D3 (Level 1), 25-Hydroxyvitamin D3 (Level 2), 25-Hydroxyvitamin D2, 3-Epi-25-hydroxyvitamin D3.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.