MAB10216-I
Anti-Flavivirus Group Antigen Antibody, clone D1-4G2-4-15
clone D1-4G2-4-15
Sinonimo/i:
Flavivirus antigen
Prodotti consigliati
Specificità
Immunogeno
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1