Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
SAB5700845
Sigma-Aldrich
Anti-SQSTM1/p62 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
A170, DMRV, FTDALS3, NADGP, OSIL, PDB3, SQSTM1, ZIP3, p60, p62, p62B
Scegli un formato
100 μL
CHF 365.00
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 365.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
38
47
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
3.14 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SQSTM1(8878)
Descrizione generale
This gene encodes a multifunctional protein that binds ubiquitin and regulates activation of the nuclear factor kappa-B (NF-kB) signaling pathway. The protein functions as a scaffolding/adaptor protein in concert with TNF receptor-associated factor 6 to mediate activation of NF-kB in response to upstream signals. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoforms have been identified for this gene. Mutations in this gene result in sporadic and familial Paget disease of bone.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-440 of human SQSTM1 / p62 (NP_001135770.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)