Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti
L7543
Sigma-Aldrich
Anti-LC3B
enhanced validation
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Autophagy-related protein LC3 B, Anti-Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, Anti-MAP1 light chain 3-like protein 2, Anti-MAP1A/1B light chain 3 B, Anti-MAP1A/MAP1B LC3 B, Anti-Microtubule-associated proteins 1A/B light chain 3B precursor
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 16-18 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Convalida avanzata
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Il gene MAP1LC3B (proteina 1 associata ai microtubuli/catena leggera 3 β) è un omologo del gene ATG8, un gene correlato all′autofagia nel lievito. La proteina codificata è detta pro-MAP1LC3B, una pro-forma scissa dalla ATG4 per produrre una forma citosolica detta MAP1LC3B-I.
La MAPLC3/LC3 (proteina 1 associata ai microtubuli/catena leggera 3) è stata identificata per la prima volta nel ratto come proteina co-purificante insieme alle proteine associate ai microtubuli 1A e 1B di cervello di ratto. La LC3 esiste nelle cellule in due forme. Una forma, LC3-I (18 kDa), è citoplasmatica, mentre l′altra, LC3-II (16 kDa), è associata alla membrana dell′autofagosoma. La LC3-I viene modificata in una forma legata alla membrana, LC3-II (un coniugato LC3-fosfolipide), dalle proteine correlate all′autofagia mammifera 7 (Atg7) e Atg3, che sono rispettivamente enzimi E1-simile ed E2-simile. Sono stati identificati tre ortologhi umani della LC3 di ratto, denominati MAP1LC3A/LC3A, MAP1LC3B/LC3B e MAP1LC3C/LC3C. Le proteine umane mostrano due forme che rappresentano la forma citosolica (tipo I) e la forma associata alla membrana (tipo II). Le tre isoforme umane mostrano pattern di espressione diversi nei tessuti umani.
Specificità
Mediante immunoblotting, l'anticorpo anti-LC3B riconosce LC3B-I e LC3B-II umane, di ratto e di topo (rispettivamente ~18 kDa e ~16 kDa).
Immunogeno
peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 2-15 della LC3B umana, coniugato alla KLH tramite un residuo di cisteina C-terminale. La sequenza corrispondente differisce di un amminoacido nel ratto e nel topo.
Applicazioni
L′anticorpo anti-LC3B prodotto nel coniglio è stato utilizzato nel metodo Western blot e in immunoistochimica.
L′anticorpo anti-LC3B prodotto nel coniglio è stato utilizzato nel metodo Western blot e in immunoistochimica.
Azioni biochim/fisiol
Il livello di espressione della MAPLC3/LC3 (proteina 1 associata ai microtubuli/catena leggera 3) è correlato al grado di formazione di autofagosomi. La LC3B può essere usata come marcatore autofagosomico.
La MAP1LC3B-I (proteina 1 associata ai microtubuli/catena leggera 3 β-I) si coniuga con la MAP1LC3B-II prima di essere inserita nelle membrane interna ed esterna della vescicola autofagica in crescita durante l′autofagia. La distribuzione cellulare e la processazione della MAP1LC3B facilitano il monitoraggio dell′autofagia. Le cellule prive di MAP1LC3B risultano difettose nella formazione delle vescicole autofagiche, con fenotipi alterati associati al ruolo dell′autofagia nell′omeostasi energetica e nella rimozione degli aggregati proteici. Può essere usata come marcatore autofagico.
Stato fisico
Soluzione in 0,01 M di tampone fosfato salino, pH 7,4, contenente 15 mM di azoturo di sodio.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna il/i prodotto/i, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo, usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Quantitation of "autophagic flux" in mature skeletal muscle
Ju JS, et al.
Autophagy, 6(7), 929-935 (2010)
mRNA and protein dataset of autophagy markers (LC3 and p62) in several cell lines
Gomez-Sanchez R
Data in Brief, 7(7), 641-647 (2016)
Autophagy enhances the aggressiveness of human colorectal cancer cells and their ability to adapt to apoptotic stimulus
Zheng HY, et al.
Cancer Biology & Medicine, 9(2), 105-105 (2012)
Yehui Duan et al.
Food & function, 10(8), 5152-5165 (2019-08-03)
The aim of this study was to investigate the effects of dietary β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on lipopolysaccharide (LPS)-induced muscle atrophy and to investigate the mechanisms involved. Sixty pigs (21 ± 2 days old, 5.86 ± 0.18 kg body weight) were used
The unfolded protein response protects human tumor cells during hypoxia through regulation of the autophagy genes MAP1LC3B and ATG5.
Rouschop KM
The Journal of Clinical Investigation, 120, 127-141 (2010)
Articoli
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.