AB15415
Anti-GABARAP Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein, GABA(A) receptor-associated protein
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GABARAP(11337)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunocytochemistry: 1:100-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:100-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.