Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700771
Sigma-Aldrich
Anti-LKB1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
LKB1, PJS, STK11, hLKB1
Scegli un formato
100 μL
CHF 311.00
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 311.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
45
48
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
3.08 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STK11(6794)
Descrizione generale
This gene, which encodes a member of the serine/threonine kinase family, regulates cell polarity and functions as a tumor suppressor. Mutations in this gene have been associated with Peutz-Jeghers syndrome, an autosomal dominant disorder characterized by the growth of polyps in the gastrointestinal tract, pigmented macules on the skin and mouth, and other neoplasms. Alternate transcriptional splice variants of this gene have been observed but have not been thoroughly characterized.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 134-433 of human LKB1 (NP_000446.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)