Documenti
AB3242
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-PGC-1
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha, Ligand effect modulator 6, PGC-1-alpha, PPAR-gamma coactivator 1-alpha, PPARGC-1-alpha
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
PGC-1 è un fattore di trascrizione che determina la differenziazione dei preadipociti in cellule adipose brune o bianche. Interagisce con PPAR gamma per promuovere l'espressione di una cassetta genica che determina il fenotipo dell'adipocita bruno.
Specificità
Bloccando l′anticorpo con il peptide immunogeno prima del Western blotting si è impedita completamente la formazione della banda del target.
Immunogeno
Epitopo: regione C-terminale
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 777-797 (regione C-terminale) del PGC-1 di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Questo anti-PGC-1 è un anticorpo policlonale di coniglio per la rivelazione del PGC-1, noto anche come coattivatore 1 alfa del PPAR gamma; è stato convalidato per l′impiego in ELISA, immunocitochimica, immunofluorescenza, immunoistochimica, immunoprecipitazione e Western Blotting.
Saggio ELISA: in un saggio ELISA è stata utilizzata una diluizione 1:75.000 di un lotto rappresentativo.
Immunocitochimica: in un saggio di immunocitochimica è stata utilizzata una diluizione 1:300 di un lotto rappresentativo.
Saggio di immunofluorescenza: lotti rappresentativi hanno rivelato il PGC-1α in sezioni congelate di tessuto muscolare di topo e di ratto (Gouspillou, G., et al. (2013). Longev. Healthspan. 2(1):13; Matsuura, T., et al. (2007). J. Orthop. Res. 25(11):1534-1540).
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha rilevato il PGC-1α in sezioni di prosencefalo di topo flottanti (Tallaksen-Greene, S.J., et al. (2014). J Neurosci. 34(47):15658-15668).
Immunoprecipitazione: lotti rappresentativi hanno immunoprecipitato il PGC-1α da lisati di tessuto epatico, muscolatura scheletrica e grasso bruno di topo (Boutant, M., et al. (2016). Cell Rep. 14(9):2068-2075; Park, R.D., et al. (2014). J. Exerc. Nutrition Biochem. 18(1):1-7; Kim, J.S., et al. (2014). J. Exerc. Nutrition Biochem. 18(3):259-266; Philip, A., et al. (2011). J. Biol. Chem. 286(35):30561-30570).
Western Blotting: Lotti rappresentativi hanno rilevato forme simili di PGC-1α in tessuto muscolare scheletrico di uomo, topo e ratto, ma anche in preparazioni nucleari e mitocondriali di grasso bruno di ratto (Suwa, M., et al. (2015). J. Sports Sci. Med. 14(3):548-555; Lee, I., et al. (2015). Front. Pharmacol. 6:43; Vincent, G., et al. (2015). Front Physiol. 6:51; Lombardi, A., et al. (2015). PLoS One. 10(2):e0116498; Gouspillou, G., et al. (2014). FASEB J. 28(4):1621-1633; Saleem, A., et al. (2014). Am. J. Physiol. Cell Physiol. 306(3):C241-249).
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutato con metodica Western blotting su lisato acido di cellule HeLa.
Western blotting: Una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rivelato il PGC-1 di topo, sia ricombinante, sia endogeno, in 15 µg di estratto nucleare e in lisato di cellule intere di grasso bruno (BAT). Bloccando l′anticorpo con il peptide immunogeno si è impedita completamente la formazione della banda del target.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 100 kDa. Calcolato: 91,03/89,64/91,71/77,14 kDa (isoforma umana 1/B4/B5/L-PGG-1alfa), 90,59 kDa (isoforma murina 1; PGC-1a1), 90,62 kDa (ratto).
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente PBS 20 mM con azoturo di sodio allo 0,1%.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento se conservato a -70ºC in aliquote non diluite. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Risultati analitici
Controllo
Preparazione nucleare di cellule BAT
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
High fat diet induced developmental defects in the mouse: oocyte meiotic aneuploidy and fetal growth retardation/brain defects.
Luzzo, KM; Wang, Q; Purcell, SH; Chi, M; Jimenez, PT; Grindler, N; Schedl, T; Moley, KH
Testing null
Exercise training improves plantar flexor muscle function in mdx mice.
Baltgalvis, KA; Call, JA; Cochrane, GD; Laker, RC; Yan, Z; Lowe, DA
Med Sci Sports Exerc. null
Jong-Kook Lee et al.
Scientific reports, 5, 16364-16364 (2015-11-07)
Obesity is often associated with irregular dietary habits and reduced physical activity. Regular exercise induces a metabolic response that includes increased expression of various cytokines, signaling proteins and hormones, and reduced adipocyte size. In this study, mice performed a swimming
Jonathan M Memme et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 310(11), C1024-C1036 (2016-04-29)
The mitochondrial and endoplasmic reticulum unfolded protein responses (UPR(mt) and UPR(ER)) are important for cellular homeostasis during stimulus-induced increases in protein synthesis. Exercise triggers the synthesis of mitochondrial proteins, regulated in part by peroxisome proliferator activator receptor-γ coactivator 1α (PGC-1α).
Role of peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha (PGC-1?) in denervation-induced atrophy in aged muscle: facts and hypotheses.
Gouspillou, G; Picard, M; Godin, R; Burelle, Y; Hepple, RT
Longevity & healthspan null