Documenti fondamentali
SAB5700105
Sigma-Aldrich
Anti-PRDX4 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
AOE37-2, AOE372, HEL-S-97n, PRDX4, PRX-4
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
30
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.82 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDX4(10549)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is an antioxidant enzyme and belongs to the peroxiredoxin family. The protein is localized to the cytoplasm. Peroxidases of the peroxiredoxin family reduce hydrogen peroxide and alkyl hydroperoxides to water and alcohol with the use of reducing equivalents derived from thiol-containing donor molecules. This protein has been found to play a regulatory role in the activation of the transcription factor NF-kappaB.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 38-271 of human PRDX4 (NP_006397.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)