SAB5201536
Monoclonal Anti-Qki (Pan) antibody produced in mouse
clone S147-6, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Hqk, Anti-KH Domain Containing, Anti-Protein quaking
Scegli un formato
CHF 456.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 456.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S147-6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 36-38 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... QKI(9444)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)