Documenti fondamentali
SAB4701038
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Actin (muscle) antibody produced in mouse
clone HHF35
Sinonimo/i:
Muscle specific actin
Scegli un formato
100 μG
CHF 323.00
CHF 323.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 323.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 323.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HHF35, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit, nonhuman primates, cat, rat, dog
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody HHF35 recognizes muscle-specific alpha and gamma actin (42 kDa) in various species. This antibody stains skeletal, smooth and myocardial cells as well as myoepithelial cells and pericytes of small vessels. It is a widely used marker of muscle and muscle-derived cells.
Immunogeno
SDS extracted protein fraction of human myocardium
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)