SAB4700988
Monoclonal Anti-Kinesin (heavy chain) antibody produced in mouse
clone KN-02
Sinonimo/i:
KHC, KIF5, KINHC
Scegli un formato
CHF 380.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 380.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KN-02, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 5 μg/mL
Numero d’accesso
Q12840
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIF5A(3798)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)