SAB4700866
Monoclonal Anti-EGFR antibody produced in mouse
clone EGFR1
Sinonimo/i:
EGF R, EGFR EGF-R, ERBB1, Her1, PIG61
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EGFR1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, horse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 4 μg/mL
Numero d’accesso
NP_005219.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico