SAB4200473
Anti-EpCAM ICD antibody, Mouse monoclonal
clone 4A7, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-DIAR5, Monoclonal Anti-EGP-2, Monoclonal Anti-EGP314, Monoclonal Anti-EGP40, Monoclonal Anti-ESA, Monoclonal Anti-EpCAM ICD antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HNPCC8, Monoclonal Anti-KS1/4, Monoclonal Anti-KSA, Monoclonal Anti-M4S1, Monoclonal Anti-MIC18, Monoclonal Anti-MK-1, Monoclonal Anti-TACSTD1, Monoclonal Anti-TROP1, Monoclonal Anti-epithelial cell adhesion molecule
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human MCF7 cells.
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of human SW480 cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPCAM(4072)
mouse ... Epcam(17075)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2