SAB4700447
Monoclonal Anti-MYC , (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Cellular myelocytomatosis oncogene, Anti-c-Myc
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9E10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
fusion proteins in all species, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYC(4609)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting analysis
- chromatin immunoprecipitation quantitative PCR (ChIP-qPCR assays
- immunofluorescence microscopy
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato