Vai a
16-219
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, monoclonal, 4A6
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 491.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Clone:
4A6, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IP
Citations:
18
CHF 491.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-tag Myc, clone 4A6, coniugato con agarosio, clone 4A6, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4A6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
Gli epitopi tag sono brevi sequenze peptidiche che vengono riconosciute facilmente dagli anticorpi tag-specifici. Essendo di piccole dimensioni, è improbabile che influenzino le proprietà biochimiche delle proteine così marcate. Ormai, molto spesso, quando si clona un DNA di interesse, si associano sequenze che codificano per un epitopo tag, con lo scopo di ottenere proteine di fusione contenenti la sequenza dell′epitopo tag. In tal modo, gli anticorpi prodotti contro gli epitopi tag possono fungere da reagenti di rivelazione universali per qualsiasi proteina contenente tag ottenuta con metodi di ricombinazione. Ciò significa che gli anticorpi anti-epitopi tag rappresentano un′alternativa utile alla produzione di anticorpi specifici per identificare, immunoprecipitare o purificarne per immunoaffinità una proteina ricombinante. L′anticorpo anti-epitopo tag è generalmente sfruttabile per svariate procedure sperimentali che dipendono da anticorpi. Sono disponibili numerosi vettori di espressione che producono proteine di fusione con tag adatti a diversi sistemi di espressione nell′ospite, come batteri, lieviti, insetti e mammiferi.
Vari
Immunogen
Peptide sintetico,coniugato con KLH, corrispondente agli amminoacidi 410-420 (MEQKLISEEDL) della proteina Myc umana.
Application
L′anticorpo anti-tag Myc, clone 4A6, coniugato con agarosio, rivela i livelli del tag Myc & è citato in letteratura & validato per l′uso nei saggi di IP.
Purificazione per affinità:
un lotto di riferimento è stato usato per purificare proteine marcate con tag Myc. Eluire con tetrametil-ammonio (TEA) 100 mM, pH 11,5.
Biochem/physiol Actions
Reattività con altre specie non confermata.
Features and Benefits
Formato: immobilizzato su gel
Physical form
IgG1 monoclonali purificate di topo legate covalentemente a microsfere di agarosio accoppiate a proteina G e fornite come sospensione al 50% in tampone contenente PBS, pH 7,4, e azoturo di sodio 0,05%. Sospensione liquida.
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 ºC dalla data di ricevimento. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo.
Analysis Note
Controllo
Cellule transfettate con il vettore di fusione marcato con tag Myc.
Valutata di routine mediante immunoprecipitazione di Akt/PKB con tag Myc di lisato di cellule COS transfettate e successiva rivelazione con un anticorpo anti-tag Myc (05-724).
Analisi di immunoprecipitazione:
4 μg di anticorpo anti-tag Myc, clone 4A6, coniugato con agarosio, hanno determinato l′immunoprecipitazione della proteina Akt/PKB con tag Myc in 250 μg di un lisato di cellule COS transfettate, che è stata poi rivelata mediante immunoblotting utilizzando 0,5 μg/mL di anticorpo anti-tag Myc, clone 4A6 (N° Cat. 05-724).
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
05-41905-72406-549
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
4A6, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
4A6, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
-
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2