SAB4501304
Anti-NMDAR2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
GRIN2A, Glutamate [NMDA] receptor subunit ε 1 precursor, N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor subtype 2A, NMDAR2AGlutamate [NMDA] receptor subunit ε 1
Scegli un formato
CHF 389.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 389.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 165 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN2A(2903)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1216-1265
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)