SAB4501295
Anti-GLUR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
GluR-2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor 2, Glutamate receptor ionotropic
Scegli un formato
CHF 485.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 485.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 98 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA2(2891)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 834-883
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)