Documenti fondamentali
MAB2263
Sigma-Aldrich
Anti-GluR1-NT (NT) Antibody, clone RH95
clone RH95, from mouse
Sinonimo/i:
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RH95, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA1(2890)
Descrizione generale
I recettori per il glutammato (GluR) costituiscono un gruppo diversificato di molecole che intervengono mediando gran parte della trasmissione sinaptica eccitatoria nell'SNC dei vertebrati. Possono essere di tipo ionotropico o metabotropico e sono ulteriormente classificati in base al loro agonista preferenziale (NMDA, AMPA o acido kainico). Esistono quattro tipi di subunità del GluR selettive per AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 e GluR4). Combinazioni differenti, tetrameriche o pentameriche, delle diverse subunità contribuiscono alla diversità funzionale dei recettori AMPA. In generale, i recettori AMPA mediano la trasmissione sinaptica veloce nella maggior parte delle sinapsi eccitatorie con stechiometria dipendente dalle subunità che li compongono. Il residuo cruciale per il controllo della permeabilità al calcio risiede nella regione ad ansa del canale. In GluR1, GluR3 e GluR4, questa posizione è occupata da un residuo di Gln. L'inserimento o la rimozione dei canali oligomerici GluR1/GluR4 dalle membrane postsinaptiche sembra dipendere dall'attività di potenziamento a lungo termine (LTP)/depressione a lungo termine (LTD), mentre gli oligomeri GluR2/GluR3 si muovono continuamente dentro e fuori da queste membrane.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la proteina rodopsina a livello della porzione N-terminale.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Thyroglobulin-conjugated linear peptide of rat GluR1 designed around the N-terminus.
Applicazioni
Anti-GluR1-NT (N-terminus) Antibody, clone RH95 is an antibody against GluR1-NT (N-terminus) for use in WB, IP, IC, ELISA.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Testato mediante Western blotting su lisati di cervello di topo.
Western blotting: una diluizione 1:1000 di questo anticorpo ha rilevato PORCN in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo.
Descrizione del bersaglio
110 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2bκ monoclonale di topo purificata in tampone contenente 0,1 M di Tris-glicina (pH 7,4), 150 mM di NaCl con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cervello di ratto.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
PKM? knockdown disrupts post-ischemic long-term potentiation via inhibiting postsynaptic expression of aminomethyl phosphonic acid receptors.
Cheng, N; Hu, X; Tian, T; Lu, W
Journal of biomedical research null
The X-linked mental retardation protein OPHN1 interacts with Homer1b/c to control spine endocytic zone positioning and expression of synaptic potentiation.
Nakano-Kobayashi, A; Tai, Y; Nadif Kasri, N; Van Aelst, L
The Journal of Neuroscience null
Paul Farrow et al.
eLife, 4, e09693-e09693 (2015-12-02)
AMPA receptor (AMPAR) function is modulated by auxiliary subunits. Here, we report on three AMPAR interacting proteins-namely CKAMP39, CKAMP52 and CKAMP59-that, together with the previously characterized CKAMP44, constitute a novel family of auxiliary subunits distinct from other families of AMPAR
Jennifer Stanic et al.
Nature communications, 6, 10181-10181 (2015-12-19)
NMDA receptor (NMDAR) composition and synaptic retention represent pivotal features in the physiology and pathology of excitatory synapses. Here, we identify Rabphilin 3A (Rph3A) as a new GluN2A subunit-binding partner. Rph3A is known as a synaptic vesicle-associated protein involved in
Kerui Gong et al.
PloS one, 9(4), e95491-e95491 (2014-04-22)
Glutamate in the peripheral nervous system is involved in neuropathic pain, yet we know little how nerve injury alters responses to this neurotransmitter in primary sensory neurons. We recorded neuronal responses from the ex-vivo preparations of the dorsal root ganglia