Documenti fondamentali
AB1506
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore per il glutammato 2 & 3
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
AMPA-selective glutamate receptor 2, AMPA-selective glutamate receptor 2, glutamate receptor 2, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2
Scegli un formato
50 μG
CHF 867.00
CHF 867.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1923
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 867.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 867.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1923
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
hamster, mouse, human, guinea pig, monkey, gerbil, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA2(2891)
Descrizione generale
I recettori per il glutammato (GluR) possono essere di tipo ionotropico o metabotropico e sono ulteriormente classificati in base al rispettivo agonista (NMDA, AMPA o acido kainico). Sono noti quattro tipi di subunità del GluR selettive per l′AMP (GluR1, GluR2, GluR3 e GluR4). Combinazioni differenti, tetrameriche o pentameriche, delle diverse subunità contribuiscono alla diversità funzionale dei recettori AMPA. In generale, i recettori AMPA mediano la corrente sinaptica rapida a livello della maggioranza delle sinapsi eccitatorie, e con stechiometria dipendente dalle subunità che li compongono.
Specificità
Prevista reattività crociata con la proteina di uomo, ratto, scimmia, gerbillo, cavia e criceto.
Riconosce sia GluR2 e GluR3, che hanno sequenze C-terminali pressoché identiche. Al Western blotting di tessuto cerebrale di ratto si osservano due bande scarsamente separate che risultano comigrare con i recettori GluR2 e GluR3 espressi in cellule transfettate. GluR2 migra di poco davanti a GluR3. Nessuna reazione crociata GluR1 e GluR4. L′anticorpo risulta riconoscere GluR 2 & 3 di molte altre specie ma questi casi non sono stati approfonditamente caratterizzati.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide C-terminale di GluR2 di ratto coniugato a BSA con glutaraldeide (EGYNVYGIESVKI).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
un lotto precedente è stato usato in studi in microscopia ottica ed elettronica su tessuto fissato in paraformaldeide/glutaraldeide. Si possono usare sezioni tagliate al criostato o al vibratomo e trattate o meno con Triton X-100. Le concentrazioni finali usate sono state pari a 1-3 µg/mL.
Immunoprecipitazione:
quando legato a proteina A immobilizzata, un precedente lotto di questo anticorpo ha determinato l′immunoprecipitazione del recettore solubilizzato con detergente presente in tessuto cerebrale o in cellule transfettate.
Questo anticorpo anti-recettore 2 & 3 per il glutammato è convalidato per l′uso nei saggi di IH(P), IC, IH, IP e WB per la rivelazione del recettore 2 & 3 per il glutammato.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cervello di ratto.
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare il recettore 2 & 3 per il glutammato in 10 μg di lisato di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
108 kDa
Stato fisico
Liofilizzato di siero policlonale purificato di coniglio in tampone contenete tampone fosfato 0,01 M, NaCl 0,09 M, pH 7,2, BSA 1% e azoturo di sodio 0,1%.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Conservare il materiale liofilizzato a +2-8°C o a -20°C per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Ricostituire a 500 μL con acqua distillata sterile. Il materiale ricostituito può essere conservato congelato (-20°C o -80°C) al massimo per sei mesi in aliquote non diluite. L′anticorpo diluito, contenente azoturo di sodio 0,1%, per i saggi di Western Blotting può essere conservato per diverse settimane a +2-8°C e riutilizzato più volte.
Raccomandazioni per la manipolazione: Dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale umano ed estratti di tessuto cerebrale di topo e ratto.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
ZO-1 and the spatial organization of gap junctions and glutamate receptors in the outer plexiform layer of the mammalian retina.
Puller, C; de Sevilla Muller, LP; Janssen-Bienhold, U; Haverkamp, S
The Journal of Neuroscience null
Eunice Y Yuen et al.
The Journal of physiology, 588(Pt 13), 2361-2371 (2010-05-06)
Cofilin, the major actin depolymerizing factor, modulates actin dynamics that contribute to spine morphology, synaptic transmission and plasticity. Much evidence implicates the cofilin inactivation kinase LIMK in synaptic function, but little is known about the cofilin activation phosphatase Slingshot in
Suleman Hussain et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 9, 10-10 (2016-02-24)
Syntaxins are a family of membrane-integrated proteins that are instrumental in exocytosis of vesicles. Syntaxin-1 is an essential component of the presynaptic exocytotic fusion machinery in the brain and interacts with several other proteins. Syntaxin-1 forms a four-helical bundle complex
Morgane Boillot et al.
Scientific reports, 6, 21769-21769 (2016-02-18)
The secreted leucine-rich glioma inactivated 1 (LGI1) protein is an important actor for human seizures of both genetic and autoimmune etiology: mutations in LGI1 cause inherited temporal lobe epilepsy, while LGI1 is involved in antibody-mediated encephalitis. Remarkably, Lgi1-deficient (Lgi1(-/-)) mice
Amanda L Jacob et al.
Hippocampus, 25(7), 798-812 (2014-12-20)
AMPA receptors are the principal mediators of excitatory synaptic transmission in the mammalian central nervous system. The subunit composition of these tetrameric receptors helps to define their functional properties, and may also influence the synaptic trafficking implicated in long-term synaptic