Documenti fondamentali
SAB4500907
Sigma-Aldrich
Anti-FOXJ3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Forkhead box protein J3
Scegli un formato
100 μG
CHF 389.00
CHF 389.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 389.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 389.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 68 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXJ3(22887)
Descrizione generale
Anti-FOXJ3 Antibody detects endogenous levels of total FOXJ3 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human FOXJ3.
Immunogen Range: 191-240
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wenqi Ma et al.
Oncology letters, 11(4), 2583-2589 (2016-04-14)
Colorectal cancer (CRC) is a highly invasive tumor that is frequently associated with distant metastasis, which is the primary cause of poor prognosis. However, the mechanisms of metastasis remain poorly understood. MicroRNAs (miRNAs/miRs) have been considered to be implicated in