HPA038814
Anti-ARHGAP44 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-AC005277.1, Anti-Rho GTPase-activating protein RICH2 (RhoGAP interacting with CIP4 homologs protein 2)(Rho-type GTPase-activating protein RICH2)(RICH-2)(NPC-A-10)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Sequenza immunogenica
STPSPYGLSYPQGYSLASGQLSPAAAPPLASPSVFTSTLSKSRPTPKPRQRPTLPPPQPPTVNLSASSPQSTEAPMLDGMSPGESMSTDLVHFDIPSIHIELGSTLRLSPLEHMRRHSVTDKRDSE
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARHGAP44(9912)
Categorie correlate
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1