SAB4501016
Anti-NTR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Levocabastine-sensitive neurotensin receptor, NT-R-2, NTR2 receptor, NTSR2, Neurotensin receptor type 2
Scegli un formato
CHF 457.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 457.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 45 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NTR2(23620)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 151-200
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)