SAB4500569
Anti-CNTN4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
BIG-2, Brain-derived immunoglobulin superfamily protein 2, Contactin-4
Scegli un formato
CHF 457.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 457.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 113 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNTN4(152330)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 661-710
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)