Documenti fondamentali
SAB4500502
Sigma-Aldrich
Anti-OR10A5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
OR10A1, OR11-403, Olfactory receptor 10A1 [Fragment], Olfactory receptor 11-403
Scegli un formato
100 μG
CHF 344.00
CHF 344.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 344.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 344.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 25 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OR10A5(144124)
Descrizione generale
Anti-OR10A5 Antibody detects endogenous levels of total OR10A5 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human OR10A5.
Immunogen Range: 200-249
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)