MABE1987
Anti-LINE1 ORF2 Antibody, clone 1G4E11
Sinonimo/i:
EC:2.7.7.49;ORF2p endonuclease;ORF2p
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G4E11, monoclonal
PM
calculated mol wt 149.01 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
ELISA: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... Orf2p(0)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells overexpressing human ORF2p EN.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LINE1 ORF2 in lysate from HEK293 cells overexpressing human ORF2p EN.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LINE1 ORF2 in Western Blotting applications (Sokolowski, M. et al. (2014). Mob DNA. 5(1):29.).
Inhibition Analysis: A representative lot partially inhibited L1 endonuclease activity in an in vitro endonuclease cleavage assay. (Sokolowski, M. et al. (2014). Mob DNA. 5(1):29.).
ELISA Analysis: A representative lot detected LINE1 ORF2 in ELISA applications (Sokolowski, M. et al. (2014). Mob DNA. 5(1):29.).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2