SAB4500440
Anti-CRABP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CRABP-II, Cellular retinoic acid-binding protein 2, Cellular retinoic acid-binding protein II, Retinoic acid-binding protein II, cellular
Scegli un formato
CHF 344.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 344.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 15 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RABP2(1382)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 41-90
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)