SAB4500347
Anti-Histone H3 (Acetyl-Lys9) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
H3/a, H3/c, H3/d, H3/f, H3/h
Scegli un formato
CHF 485.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 485.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 15 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys9)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3A(8350)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 3-52
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)