Vai a
SML0848
LM22A-4
≥98% (HPLC), Potent TrkB agonist, powder
Sinonimo/i:
N1,N3,N5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-benzenetricarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 111.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 349.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.34
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 111.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
LM22A-4, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCO)C(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)NCCO)C(=O)NCCO
InChI
1S/C15H21N3O6/c19-4-1-16-13(22)10-7-11(14(23)17-2-5-20)9-12(8-10)15(24)18-3-6-21/h7-9,19-21H,1-6H2,(H,16,22)(H,17,23)(H,18,24)
InChI key
RGWJKANXFYJKHN-UHFFFAOYSA-N
Application
LM22A-4 has been used as a component of dissociation medium for mouse embryonic stem cells (mESC) and human embryonic stem (hESC) aggregates.
Biochem/physiol Actions
LM22A-4 is a partial agonist of TrkB, a brain-derived neurotrophic factor (BDNF) receptor. In binding assays, LM22A-4 displaces BDNF with an IC50 of 47 nM. The compound restores TrkB phosphorylation and respiratory function in a mouse model of Rett syndrome.
LM22A-4 is a partial agonist of TrkB.
LM22A-4 is a non-peptide and shares similarity with brain-derived neurotrophic factor (BDNF), especially in the loop2 region. It improves oligodendroglia density and favors myelin repair. LM22A-4 elevates the expression of protein kinase B (PKB or Akt) and extracellular signal-regulated kinases (ERKs). LM22A-4 elicits neuroprotection in spinal cord injury (SCI) by deregulating the cleaved-caspase-3 and favoring B-cell lymphoma 2(Bcl-2) expression.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0088SML2145SML2187
LM22A-4 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0848
LM22A-4
WZ811 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0088
WZ811
TD52 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2145
TD52
RL5a ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2187
RL5a
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥7 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to very dark brown
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)