SAB4200857
IgM, Kappa from murine myeloma
clone TEPC 183-SY, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Murine IgM Kappa, Myeloma IgM Kappa
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TEPC 183-SY
Stato
liquid
Concentrazione
2-2.2 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)