SAB4200836
Anti-FAT10 (human specific) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GABBR1, UBD, Ubiquitin D
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using human HepG2 treated with TNF-α& IFNG& MG-132 whole cell extract.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBD(10537)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol