I7385
Monoclonal Anti-Human IgG4 antibody produced in mouse
clone HP-6025, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Human IgG4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
HP-6025, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 1:5,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)