AB6017
Anti-F-actin-capping protein subunit beta Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
capping protein (actin filament) muscle Z-line, beta, F-actin capping protein beta subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Capzb(338052)
dog ... Capzb(478209)
human ... CAPZB(832)
mouse ... Capzb(12345)
rat ... Capzb(298584)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected F-actin-capping protein subunit beta in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1