SAB4200760
Anti-Fibronectin antibody, Mouse monoclonal
clone FN-15, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CIG, Anti-Cold-insoluble globulin, Anti-FN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FN-15, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
220-260 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.3-0.6 μg/mL using human fetal fibroblast-like WI-38 cell line extract
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 5 μg/mL Fibronectin from human plasma for coating
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3