A8786
Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)–Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Goat Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)–HRP
Origine biologica
goat
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)[1]
- immunohistochemistry
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)