SAB4200784
Anti-Cellular Fibronectin antibody, Mouse monoclonal
clone FN-3E2, hybridoma cell culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-CIG, Anti-Cold-insoluble globulin, Anti-FN
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FN-3E2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~220-260 kDa
Reattività contro le specie
chicken, rat, human, mouse
tecniche
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 1:2,000-1:4,000 using human foreskin fibroblast Hs68 cells
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)