SAB4200703
Anti-Neurotensin/NTS antibody, Mouse monoclonal
clone NTS-11, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti- neurotensin, Anti-NMN125, Anti-NN, Anti-NT, Anti-NT/N
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NTS-11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole extract of SK-N-SH cells
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain sections
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NTS(4922)
rat ... Nts(299757)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)