05-23-1200
Neurotensin
Potent hypothalamic peptide neurotransmitter.
Sinonimo/i:
Neurotensin, NT, NTS, Pyr-LYENKPRRPYIL
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to off-white
Solubilità
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C78H121N21O20/c1-7-43(6)63(73(115)96-57(76(118)119)37-42(4)5)97-70(112)55(39-45-21-25-47(101)26-22-45)95-72(114)59-18-13-35-99(59)75(117)52(16-11-33-86-78(83)84)90-64(106)48(15-10-32-85-77(81)82)89-71(113)58-17-12-34-98(58)74(116)51(14-8-9-31-79)91-69(111)56(40-60(80)102)94-66(108)50(28-30-62(104)105)88-68(110)54(38-44-19-23-46(100)24-20-44)93-67(109)53(36-41(2)3)92-65(107)49-27-29-61(103)87-49/h19-26,41-43,48-59,63,100-101H,7-18,27-40,79H2,1-6H3,(H2,80,102)(H,87,103)(H,88,110)(H,89,113)(H,90,106)(H,91,111)(H,92,107)(H,93,109)(H,94,108)(H,95,114)(H,96,115)(H,97,112)(H,104,105)(H,118,119)(H4,81,82,85)(H4,83,84,86)
PCJGZPGTCUMMOT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Modulator of noradrenergic activity
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Altre note
Tyler, B.M., et al. 1998. Brain Res. 792, 246.
Tsuda, K., and Masuyuma, Y. 1993. Am. J. Hypertens. 6, 473.
WGK 3