SAB4200695
Anti-VSV Glycoprotein antibody, Mouse monoclonal
clone P5D4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
VSV, VSV glycoprotein, Vesicular Stomatitis Virus glycoprotein
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P5D4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
virus (Vesicular stomatitis virus (VSV))
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing Vinculin with VSV-G tagged fusion protein.
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using COS7 cells over-expressing Vinculin with VSV-G tagged fusion protein.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)