SAB4200639
Monoclonal Anti-DHX9/RHA antibody produced in rat
clone 8E3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ATP−dependent RNA helicase A, Anti-ATP-dependent RNA helicase A, Anti-DDX9, Anti-DEAD/H (Asp−Glu−Ala−Asp/His) box polypeptide 9, Anti-DEAH (Asp−Glu−Ala−His) box polypeptide 9, Anti-DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box helicase 9, Anti-DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 9, Anti-DEAH box protein 9, Anti-DHX9, Anti-Ddx9, Anti-HEL-5, Anti-LKP, Anti-NDH2, Anti-NDHII, Anti-Nuclear DNA helicase II (NDHII), Anti-leukophysin, Anti-mHEL-5, Anti-nuclear DNA helicase II, RHA, RNA helicase A
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8E3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, hamster, rat, bovine, canine, monkey, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Monkey ... DHX9(715453)
canine ... DHX9(480032)
human ... DHX9(1660)
mouse ... Dhx9(13211)
rat ... Dhx9(304859)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)