MSQC12
SILu™CHOP Stable-Isotope Labeled CHO Proteins
CHO Host Cell Protein Mixture
Sinonimo/i:
Labeled CHO Proteins, SILu CHO Proteins, Stable-Isotope Labeled Proteins
Confezionamento
vial of 100 μg
Compatibilità
suitable for
suitable for mass spectrometry
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Residual presence of host cell proteins (HCPs) in recombinant therapeutic products has considerable clinical safety risks associated with a potential immunological response in patients.