SAB4200485
Anti-acetyl-Histone H3 (Ac-Lys27) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-H3.4, Anti-H3/g, Anti-H3FT, Anti-H3K27ac, Anti-H3t, Anti-HIST3H3, Anti-Hist1h2ai, Anti-Hist1h2ail, Anti-Hist1h3a, Anti-Hist1h3g, Anti-Hist1h3h, Anti-Hist1h3i
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~15 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of NIH3T3 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys27)
Informazioni sul gene
human ... HIST3H3(8290)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)