SAB4200400
Anti-WIPI-2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ATG18B, Anti-Atg21, Anti-CGI-50, Anti-WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2, Anti-WIPI2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~49 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of rat NRK cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human G-361 and NIH-3T3 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WIPI2(26100)
mouse ... Wipi2(74781)
rat ... Wipi2(288498)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)