SAB4200266
Anti-PP2A, C subunit antibody, Mouse monoclonal
clone 7A6, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
MonoclonalAnti-PP2Ac, MonoclonalAnti-PP2CA, MonoclonalAnti-PP2Calpha, MonoclonalAnti-PPP2CA, MonoclonalAnti-RP-C, MonoclonalAnti-protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha isozyme
Scegli un formato
CHF 515.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 515.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7A6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3, rat Rat2 or human A431 cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP2CA(5515)
mouse ... Ppp2ca(19052)
rat ... Ppp2ca(24672)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)