Documenti fondamentali
SAB5701868
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PP2A Catalytic α-Y307 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 425.00
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 425.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.45 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr307)
Informazioni sul gene
human ... PPP2CA(5515)
Descrizione generale
This gene encodes the phosphatase 2A catalytic subunit. Protein phosphatase 2A is one of the four major Ser/Thr phosphatases, and it is implicated in the negative control of cell growth and division. It consists of a common heteromeric core enzyme, which is composed of a catalytic subunit and a constant regulatory subunit, that associates with a variety of regulatory subunits. This gene encodes an alpha isoform of the catalytic subunit. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y307 of human PP2A Catalytic α
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)