SAB4200094
Anti-PKM2 (isoform M1) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CTHBP, Anti-OIP3 (OPA-interacting protein 3), Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-Pyruvate Kinase, MUSCLE (isoform M1), Anti-TCB, Anti-THBP1 (thyroid hormone-binding protein, cytosolic)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human colon
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using rat brain extract (S2 fraction)
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extract (S2 fraction)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PKM2(5315)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry