SAB3500603
Anti-ZIP14 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LZT-Hs4, Anti-NET34, Anti-SLC39A14, Anti-Slc39A14, Anti-Solute carrier family 39 member A14
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 54 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC39A14(23516)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol