SAB2702340
Monoclonal Anti-ARID2 antibody produced in mouse
clone GT7311, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
BAF200, p200
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT7311, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
197kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
3.02mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
western blot: 1:500-1:3,000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARID2(196528)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1